Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL11/Eotaxin Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
366.08 € - 763.48 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 20292 |
---|---|
Molekulargewicht | 8.4 kDa |
Name | CCL11/Eotaxin |
Quelle | E. coli-derived mouse CCL11/Eotaxin protein His24-Pro97 |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18118470
|
R&D Systems™
420-ME-020/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. | 20μg |
366.08 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18340278
|
R&D Systems™
420-ME-100 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. | 100μg |
763.48 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18330388
|
R&D Systems™
420-ME-020 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. | 20μg |
366.08 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18329277
|
R&D Systems™
420-ME-100/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. | 100μg |
763.48 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
The Recombinant Mouse CCL11/Eotaxin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CCL11/Eotaxin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
20292 | |
CCL11/Eotaxin | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
8.4 kDa | |
E. coli-derived mouse CCL11/Eotaxin protein His24-Pro97 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |