Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Artikelnummer. 14852549
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Satz
Artikelnummer. 14852549
Marke: R&D Systems™ ARY003B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit contains 4 sets of 2 membranes - each spotted in duplicate with antibodies against 43 different kinases and 2 related total proteins.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Menge 1 Kit