Learn More
(R)-Desmethyl-Citalopram-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010336 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2915651MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride
CAS 144010-85-5
Summenformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Menge 1 mg
Synonym (R)-Desmethylcitalopram Hydrochloride, (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride, (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
SMILES Cl.CNCCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(Methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-Carbonitrile; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 346.83
Formelmasse 346.1248