Learn More
(R)-(-)-Glycidylnosylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-138821
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
115314-17-5
C9H9NO6S
259.23
MFCD00013436
AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
r---glycidyl nosylate, r-glycidyl nosylate, r-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, r-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6393, oxiranylmethyl r-3-nitrobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, r
146513
[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat
C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
115314-17-5
C9H9NO6S
259.23
MFCD00013436
AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
r---glycidyl nosylate, r-glycidyl nosylate, r-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, r-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6393, oxiranylmethyl r-3-nitrobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, r
146513
[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat
C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Spezifischer Drehzustand −21.5° (20°C c=2,CHCl3)
Spezifische Drehung -21.5
Formelmasse 259.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.