Learn More
R-IMPP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473338 10 mg 10 Milligramm
16452726 25 mg 25 Milligramm
16436067 5 mg -
16429876 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101354
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-IMPP
CAS 2133832-83-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N3O2
Menge 10 mg
Synonym PF-00932239
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC2=C1C=CC=C2)[C@H]3CNCCC3)CCC4=CC=C(OC)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 389.49
Formelmasse 389.49
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease