Learn More
(R)-(-)-Ketoprofen, TRC
Artikelnummer. 30010257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010257 10 mg 10 Milligramm
18042740 25 mg 25 Milligramm
18021130 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK20080610MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56105-81-8
Summenformel C16 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (alphaR)-, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (R)-, (alphaR)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (-)-Ketoprofen, (2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (R)-(-)-Ketoprofen, (R)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (R)-3-Benzoyl-alpha-methylphenylacetic acid, (R)-Ketoprofen, (R)-Ketoprophen
IUPAC-Name (2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure
SMILES C[C@@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Ketoprofen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m1/s1
Formelmasse 254.0943
Reinheit (%) >95%