Learn More
(R)-Ketorolac, MedChemExpress
Beschreibung
(R)-Ketorolac is the R-enantiomer of Ketorolac, shows potent analgesic activity, reduces ulcerogenic potential. (R)-Ketorolac is inactive on COX.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Ketorolac |
| CAS | 66635-93-6 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H13NO3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (+)-Ketorolac |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (391.74 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2CC[C@H]3C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 255.27 |
| Mehr anzeigen |