Learn More
(R)-Lansoprazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16466266
Marke: Medchem Express HY13662B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress (R)-Lansoprazole is the R enantiomer of Lansoprazole, Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
(R)-Lansoprazole is the R enantiomer of Lansoprazole, Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Lansoprazole
CAS 138530-94-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14F3N3O2S
Menge 100 mg
Synonym Dexlansoprazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[S@@](C1=NC2=CC=CC=C2N1)CC3=NC=CC(OCC(F)(F)F)=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 369.36
Formelmasse 369.36
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.