Learn More
(R)-(-)-Linalool, 95 % (Enantiomerensumme), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089438 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
Código de producto. Menge Verpackung unitSize
10643415 25 g Glasflasche -
10421864 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10643415
Marca: Thermo Scientific Acros 428310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 126-91-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 126-91-0
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00135469
InChI-Schlüssel CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Synonym --linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
PubChem CID 443158
ChEBI CHEBI:28
IUPAC-Name (3R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Linalool
Namenshinweis 95% (sum of enantiomers)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8620g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Merck Index 15, 5550
Relative Dichte 0.862
Spezifische Drehung -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95% (sum of enantiomers)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-Linalool
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.