Learn More
(R)-Metoprolol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Metoprolol |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1 |
| Formelmasse | 267.1834 |