Learn More
(R)-N-FMOC-α-Methyl-2-Fluorophenylalanin, 98 %, 98 % ee., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945561 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11925561 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441115000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 193086-74-7
Summenformel C25H22FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 419.45
MDL-Nummer MFCD17019319
InChI-Schlüssel VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorphenyl)-2-methylpropansäure
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 122.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung 48
Formelmasse 419.46
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methyl-2-fluorophenylalanine
RUO– Nur für Forschungszwecke