Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-Ferrocenylethylamin (L)-Tartrat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028455
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
C18H25FeNO6
MFCD09953453
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
C18H25FeNO6
MFCD09953453
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 1 g
Optische Drehung +14° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 407.26
Reinheit (%) 95%