Learn More
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11379445
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
153837-28-6
C18H30N2
274.452
MFCD06795639
RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
7577799
2,2-Dimethyl-N-[(1R)-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl]propan-1-amin
CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
153837-28-6
C18H30N2
274.452
MFCD06795639
RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
7577799
2,2-Dimethyl-N-[(1R)-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl]propan-1-amin
CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-N-neopentyl-1 -phenyl-2 -(1 -piperidinyl)ethylamin ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 6957993
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −90° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 274.45
Reinheit (%) 97%