Learn More
(R)-Oxiracetam, MedChemExpress
Beschreibung
(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Oxiracetam |
| CAS | 68252-28-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H10N2O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Oxiracetam |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM) |
| SMILES | O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.16 |
| Mehr anzeigen |