Learn More
(R)-Pulegone (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30133192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133192 10 g 10 Gramm
17952505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84014010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-82-7
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
IUPAC-Name (5R)-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
SMILES C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-(+)-Pulegone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formelmasse 152.1201