missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,R)-1,2-Bis(4-dimethylaminophenyl)-1,2 -Ethanediamin-Tetrahydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028593
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1055301-15-9
C18H26N4·4HCl
MFCD09265297
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1055301-15-9
C18H26N4·4HCl
MFCD09265297

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Bis(4-dimethylaminophenyl)-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Formelmasse 444.28
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'