Learn More
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-Tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(II, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3781843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10017352 1 g 1 Gramm
10279273 5 g 5 Gramm
10195980 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10017352
Marke: Thermo Scientific Acros 295810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138124-32-0 | C36H52ClMnN2O2 | 635.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138124-32-0
MDL-Nummer MFCD02101664
InChI-Schlüssel YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
Synonym 1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
PubChem CID 131675872
IUPAC-Name 2,4-Ditert-butyl-6-[[[(1R,2R)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methylamino]cyclohexyl]amino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on; Mangan; Chlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 330°C to 332°C
Farbe Braun bis gelb
Elementanalytik 96.0 % min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C36H52ClMnN2O2
Menge 1 g
Merck Index 15, 5300
Molekulargewicht (g/mol) 635.21
Formelmasse 635.21
Physikalische Form Flüssigkeit