missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31003937
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31003937 25 g
30993593 500 g
31002914 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31003937 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12643625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
CAS 52225-20-4
Summenformel C31H52O3
MDL-Nummer MFCD00006847
Menge 25 g
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(O1)C(C)=C(C)C(OC(C)=O)=C2C
Molekulargewicht (g/mol) 472.74
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.