missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31090848
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31090848 5 g
31086230 25 g
31087071 100 g
31080415 250 mg
31087934 1 g
31078917 10 g
31082817 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31090848 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134975g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 140695-85-8
Summenformel C11H21NO3
MDL-Nummer MFCD02683202
Menge 5 g
SMILES C(=O)(OC(C)(C)C)N1CCC[C@H](C1)CO
Molekulargewicht (g/mol) 215.29
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.