Learn More
(R)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Beschreibung
(R)-Zanubrutinib is the R enantiomer of Zanubrutinib. Zanubrutinib is a selective Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Zanubrutinib |
| CAS | 1691249-44-1 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H29N5O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (R)-BGB-3111 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 64.25 mg/mL (136.25 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 471.55 |
| Mehr anzeigen |