missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R1487 Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492397 50 mg 50 Milligramm
16446278 10 mg -
16443456 25 mg 25 Milligramm
16436616 100 mg 100 Milligramm
16418867 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14975

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.

R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material R1487 Hydrochloride
CAS 449808-64-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19ClF2N4O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (49.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(OC2=CC=C(F)C=C2F)=CC3=CN=C(NC4CCOCC4)N=C3N1C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 424.83
Formelmasse 424.83
Reinheit (%) 98.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.