Learn More
Gilson™ Pumpenkopf 2-Kanal High Flow, R2 HF, für MP3, Flussrate 30ml/min-220ml/min
Artikelnummer. 10327522 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
1.000 μl/min bis 220 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10327522 1.000 μl/min bis 220 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10327522 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F117830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 €
    1507.80 € / 1 Stück
    Sparen 377.20 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
  • Modell mit hohem Durchfluss
  • Mit 5 Rollen aus Edelstahl pro Kopf
  • Zwei Kanäle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 1.000 μl/min bis 220 ml/min
Modell R2/HF Hochleistungs-Pumpenkopf
Anzahl Kanäle 2
Anzahl Rollen 5
Rollenmaterial Edelstahl
Typ Peristaltikpumpenkopf