Learn More
Gilson™ Pumpenkopf 2-Kanal, R2, für Schlauchpumpe MP3, Flussrate 0,3μl/min-30ml/min
Artikelnummer. 10768944 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,3 μl/min bis 30 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10768944 0,3 μl/min bis 30 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10768944 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F117800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.76 €
    996.45 € / 1 Stück
    Sparen 128.31 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
  • R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
  • R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
  • R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
  • R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
  • R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
  • R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
  • MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
  • MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
  • HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,3 μl/min bis 30 ml/min
Anzahl Kanäle 2