Learn More
Gilson™ Pumpenkopf 8-Kanal, R8, für Schlauchpumpe MP3, Flussrate 0,3μl/min-30ml/min
Artikelnummer. 10571283 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,3 μl bis 30 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10571283 0,3 μl bis 30 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10571283 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F117608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 €
    1929.90 € / 1 Stück
    Sparen 745.10 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
  • Standardmodell
  • Mit 10 Rollen aus Edelstahl pro Kopf
  • Acht Kanäle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,3 μl bis 30 ml/min
Modell R8 Pumpenkopf mit mittlerem Durchfluss
Anzahl Kanäle 8
Anzahl Rollen 10
Rollenmaterial Edelstahl
Typ Peristaltikpumpenkopf