Learn More
RAB11B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen RAB11B
Klon 1G7D6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236816
Unterlagen ansehen
Proteintech
67780-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30234904
Unterlagen ansehen
Proteintech
67780-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RAB11B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RAB11B
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
9230
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G7D6
Western Blot, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
H-YPT3; MGC133246
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody