Learn More
RAB17 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17501-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16897394
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Rab subfamily of small GTPases plays an important role in the regulation of membrane trafficking. RAB17 is an epithelial cell-specific GTPase.
Spezifikation
Spezifikation
RAB17
Polyclonal
Unconjugated
RAB17
RAB17, Ras related protein Rab 17
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64284
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H0T7
RAB17
RAB17 Fusion Protein Ag11688