Learn More
RAB3C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RAB3C |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896624
|
Proteintech
16867-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886624
|
Proteintech
16867-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rab proteins are low-molecular-weight GTP-binding proteins that form the largest branch of the Ras superfamily of GTPases. Located on the cytoplasmic face of organelles and vesicles, rab proteins are involved in intracellular membrane fusion reactions. Three membrane proteins, synaptosomal associated protein of 25 kDa (SNAP-25), synaptobrevin, and syntaxin, form the core of a ubiquitous membrane fusion machine that interacts with the soluble proteins N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF) and a-SNAP. Rab proteins, in coordination with the core fusion machinery and Munc-18, help to mediate vesicle docking and fusion. There exist over 40 Rab proteins that have been described in mammals. Rab 3C is found in brain, adrenal gland, and pituitary.Spezifikation
RAB3C | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P62823, P62824, Q96E17 | |
115827, 171058, 67295 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
RAB3C |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RAB3C, Ras related protein Rab 3C | |
Rab3c | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |