Learn More
Rabbit anti-Donkey IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11555923
  • 258.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28591 detects Donkey IgG from donkey samples.
Donkey IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Donkey IgG (H+L) in Donkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Donkey IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Rabbit
IgG fraction
RUO
Donkey
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2.0 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
donkey IgG whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.