Learn More
rac Desfluor Citalopramoxalat, TRC
Artikelnummer. 30136293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136293 5 mg 5 Milligramm
30003545 10 mg 10 Milligramm
30009889 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2899655MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1093072-86-6
Summenformel C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.44
Synonym 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
IUPAC-Name 1-[3-(Dimethylamino)Propyl]-1-Phenyl-3H-2-benzofuran-5-Karbonitril; Oxalsäure
SMILES CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desfluoro Citalopram Oxalate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formelmasse 396.1685
Reinheit (%) >95%