Learn More
rac Didemethyl Citalopram Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008333 25 mg 25 Milligramm
30005116 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43947625MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189694-81-2
Summenformel C18 H17 F N2 O . H Cl
Molekulargewicht (g/mol) 332.8
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride, 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, Didemethylcitalopram hydrochloride, Didesmethylcitalopram hydrochloride, Dinorcitalopram hydrochloride, Lu 11-161 HCl, N-Desmethylcitalopram hydrochloride, rac-Didesmethylcitalopram hydrochloride, N,N-Didesmethyl citalopram hydrochloride, N,N-Didesmethylcitalopram hydrochloride, rac Didemethyl citalopram hydrochloride
IUPAC-Name 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-Fluorophenyl)-3H-2-Benzofuran-5-Carbonitrile; Hydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Didemethyl Citalopram Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H
Formelmasse 332.109