Learn More
rac Dobutamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135025 50 mg 50 Milligramm
30138097 100 mg 100 Milligramm
17903755 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49444550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49745-95-1
Summenformel C18 H23 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 337.84
Synonym Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
IUPAC-Name 4-[2-[4-(4-Hydroxyphenyl)Butan-2-ylamino]Ethyl]Benzol-1,2-Diol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dobutamine hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Formelmasse 337.1445