Learn More
rac Dobutamin Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dobutamine hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 337.1445 |