Learn More
rac-Febrifugin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394120 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2285005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Febrifugine dihydrochloride
CAS 32434-42-7
Summenformel C16 H19 N3 O3 . 2 Cl H
Menge 5 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, hydrochloride (1:2), 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, dihydrochloride (9CI), Febrifugine, dihydrochloride (8CI), (+)-Febrifugine dihydrochloride, 3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-(3H)-quinazolinone dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O3.2ClH/c20-11(8-14-15(21)6-3-7-17-14)9-19-10-18-13-5-2-1-4-12(13)16(19)22;;/h1-2,4-5,10,14-15,17,21H,3,6-9H2;2*1H/t14-,15+;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.O[C@H]1CCCN[C@@H]1CC(=O)CN2C=Nc3ccccc3C2=O
IUPAC-Name 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-ein; Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 374.26
Formelmasse 373.096