missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Rac)-IBT6A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16471677 50 mg
16458217 5 mg
16416086 100 mg
16415508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471677 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13036

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.

(Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (Rac)-IBT6A
CAS 1412418-47-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N6O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 386.45
Formelmasse 386.45
Reinheit (%) 98.18%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.