Learn More
rac Ketorolac 6-Benzoyl-Isomer, TRC
Artikelnummer. 30134531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134531 1 mg 1 Milligramm
30012006 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK2356201MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026936-07-1
Summenformel C15 H13 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 255.27
Synonym 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid
IUPAC-Name 6-Benzoyl-2,3-Dihydro-1H-Pyrrolizin-1-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCn2cc(cc12)C(=O)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)11-8-13-12(15(18)19)6-7-16(13)9-11/h1-5,8-9,12H,6-7H2,(H,18,19)
Formelmasse 255.0895