Learn More
rac Metoprolol, TRC
Artikelnummer. 30137660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137660 1 g 1 Gramm
17939984 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3388151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51384-51-1
Summenformel C15 H25 N O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoprolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
Synonym (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-Name 1-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]-3-(Propan-2-Ylamino)Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 267.364
Formelmasse 267.183
Reinheit (%) >95%