Learn More
rac-Monepantel, TRC
Artikelnummer. 30133779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133779 250 mg 250 Milligramm
17989074 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM515795250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851976-50-6
Summenformel C20 H13 F6 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 473.39
Synonym Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
IUPAC-Name N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(Trifluormethyl)phenoxy] Propan-2-yl]-4-(Trifluormethylsulfanyl)Benzamid
SMILES CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Monepantel
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formelmasse 473.0633
Reinheit (%) >95%