Learn More
rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, TRC
Artikelnummer. 30381059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381059 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30381059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4412221MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol-d3
CAS 1261398-22-4
Summenformel C14H18D3NO2
Menge 1 mg
Synonym N,O-Didesmethyltramadol-D3 (N-methyl-D3), N,O-Didesmethyltramadol-d3, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Molekulargewicht (g/mol) 238.34
Formelmasse 238.1761