Learn More
rac N, O-Didesmethyl Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30012501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012501 1 mg 1 Milligramm
30006565 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4412201MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138853-73-3
Summenformel C14 H21 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.32
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-(±)-, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-, N,O-Didesmethyltramadol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
IUPAC-Name 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-(Methylaminomethyl)Cyclohexyl]phenol
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Formelmasse 235.1572