Learn More
rac, trans-milnacipranisches Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30470055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470055 10 mg 10 Milligramm
30477122 50 mg 50 Milligramm
30466536 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30470055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34462510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105310-47-2
Summenformel C15H23ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 282.81
Synonym (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride, trans-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride
IUPAC-Name (1S,2S)-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES NC[C@H]1C[C@]1(C2=CC=CC=C2)C(N(CC)CC)=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac,trans-Milnacipran Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15-;/m1./s1
Formelmasse 282.1499
Reinheit (%) >95%