Learn More
racemische Juvenilhormon-III-Säure, TRC
Artikelnummer. 30391682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30391682 10 mg
30391073 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30391682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCJ21121010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material racemic Juvenile hormone III acid
CAS 10147-50-9
Summenformel C15H24O3
Menge 10 mg
Synonym (E,E)-10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-Dodecadienoic acid (8CI), (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid (9CI), (E,E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid, (2E,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic acid, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoic acid, JH III acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O3/c1-11(8-9-13-15(3,4)18-13)6-5-7-12(2)10-14(16)17/h6,10,13H,5,7-9H2,1-4H3,(H,16,17)/b11-6+,12-10+
SMILES C\C(=C/CC\C(=C\C(=O)O)\C)\CCC1OC1(C)C
IUPAC-Name (2E,6E)-9-(3,3-Dimethyloxiran-2-yl)-3,7-Dimethylnona-2,6-diensäure
Molekulargewicht (g/mol) 252.35
Formelmasse 252,1725 g/mol