missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 45 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27486
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.30000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
6 x 5 | |
Edelstahl | |
450 x 135 x 279 mm |
Mikrotiterplatten (30) | |
Tiefkühlschränke | |
45 mm |