Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gestell für serologische Pipetten
Fasst zwei Pipettierhilfen auf der Oberseite. DWK Wheaton&trade Gestell für serologische Pipetten ist durchsichtig, sodass Sie den Inhalt sehen können.
Marke: DWK Life Sciences 72190-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.18000kg
Beschreibung
- 5 abgewinkelte Fächer
- Höchste Höhe: 16 Zoll
- Die oberen 3 Fächer messen 3 x 3 Zoll
- Die unteren 2 Fächer sind 3 Zoll hoch und 1 ⅜ Zoll breit
- B x T: 3,5 x 11,5 in.
- Speichert Pipetten von 1 bis 100 ml
- Durchmesser der Löcher des Pipetten-Controllers beträgt 7/8 Zoll
- Aus strapazierfähigem Klarsichtacryl
Spezifikation
Durchsichtig | |
Acryl | |
Fasst serologische Pipetten | |
3,5 in. | |
16 in. | |
29,21 cm |
Serologische Pipetten (1 bis 100 ml) | |
5 | |
8,89 cm | |
40,64 cm | |
11,5 in. |