missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RACK1/GNB2L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 27592-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RACK1 (receptor for activated C kinase 1) was identified through its binding to various PKC isoforms. Its main function is to recruit PKC and various other proteins to specific locations to form multiprotein complexes, mediating various signal pathways. RACK1 is required for VANGL2 membrane localization and for PTK2/FAK1 phosphorylation and dephosphorylation.Spezifikation
| RACK1/GNB2L1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RACK1 | |
| Gnb2 rs1, GNB2L1, H12.3, HLC 7, PIG21, RACK1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 10399, 14694, 83427 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P63244, P63245, P68040 | |
| RACK1 | |
| RACK1; GNB2L1 Fusion Protein Ag26708 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur