Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Radafaxine hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 106083-71-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H19Cl2NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | GW-353162A BW-306U |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |