missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAF709, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16495787

Marke: Medchem Express HY100510

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.

RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RAF709
CAS 1628838-42-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H29F3N4O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (184.31 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CN=C(C)C(C2=CC(N3CCOCC3)=C(OC4CCOCC4)N=C2)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Molekulargewicht (g/mol) 542.55
Formelmasse 542.55
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt