Learn More
Invitrogen™ RALBP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB875)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen RALBP1
Klon 24GB875
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274822
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557676
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30276486
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557677
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RALBP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Can specifically activate hydrolysis of GTP bound to RAC1 and CDC42, but not RALA. Mediates ATP-dependent transport of S-(2,4-dinitrophenyl)-glutathione (DNP-SG) and doxorubicin (DOX) and is the major ATP-dependent transporter of glutathione conjugates of electrophiles (GS-E) and DOX in erythrocytes. Can catalyze transport of glutathione conjugates and xenobiotics, and may contribute to the multidrug resistance phenomenon. Serves as a scaffold protein that brings together proteins forming an endocytotic complex during interphase and also with CDC2 to switch off endocytosis, One of its substrates would be EPN1/Epsin.
Spezifikation
Spezifikation
RALBP1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
RALBP1
76 kDa Ral-interacting protein; Cytocentrin; dinitrophenyl S-glutathione ATPase; DNP-SG ATPase; ralA binding protein 1; ralA-binding protein 1; RALBP1; Ral-interacting protein 1; RIP; RIP1; RLIP1; RLIP76
RALBP1
Primary
Affinity chromatography
24GB875
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q15311, Q62172, Q62796
10928, 19765, 84014
A synthesized peptide derived from human RALBP1 (aa 200-265).