Learn More
Raltegravir potassium, MedChemExpress
Beschreibung
Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Raltegravir potassium |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 871038-72-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H20FKN6O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | MK 0518 potassium |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 25 mg/mL (51.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (43.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mehr anzeigen |