Learn More
Ramipril, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498206
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498206 100 mg 100 Milligramm
16432086 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16498206 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0279100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ramipril
CAS 87333-19-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32N2O5
Menge 100 mg
Synonym HOE-498
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1C[C@@](CCC2)([H])[C@@]2([H])N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Formelmasse 416.51
Reinheit (%) 98.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus