Learn More
Ran Antibody (ARAN1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
228.00 €
Spezifikation
Antigen Ran
Klon ARAN1
Konzentration 2.5 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Anwendungen Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18577721
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB600-1082-0.025ml
0.025 mL
228.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ran Monoclonal specifically detects Ran in Human, Mouse, Bovine, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Ran
2.5 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Androgen receptor-associated protein 24, ARA24Gsp1, GTPase Ran, GTP-binding nuclear protein Ran, guanosine triphosphatase Ran, member RAS oncogene family, OK/SW-cl.81, RAN, member RAS oncogene family, RanGTPase, Ras-like protein TC4, Ras-related nuclear protein, TC4
RAN
IgG2b
Protein A or G purified
Ran (ARAN1)
ARAN1
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
5901
Denatured recombinant protein (Human).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.